Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cadherin 20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13716R-A350
BOSSBS-13716R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13716R-A350
Anti-Cadherin 20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The cadherins are a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the N-terminus, which is characterized by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. Cadherin-20, also known as protocadherin gamma B4, is a member of the protocadherin gamma gene cluster. Expressed primariy in fibroblasts, cadherin-20 plays a critical role in neuronal cell-cell connections in the brain. Through its ability to mediate cell-cell adhesion, caderin-20 is thought to help the body respond to injury by regulating post-traumatic wound healing.

Type: Primary
Antigen: Cadherin 20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 301-400/801
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité