Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cadherin 26 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13718R-HRP
BOSSBS-13718R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13718R-HRP
Anti-Cadherin 26 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cadherins comprise a family of Ca++-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of tissue structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the amino-terminus, which is characterised by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. The relatively short carboxy-terminal, intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including beta-catenin, to regulate cadherin function. Cadherin-26 is a 852 amino acid single-pass transmembrane protein containing 4 cadherin domains through which it interacts with other cadherins in a homophilic manner. There are 4 named isoforms of cadherin-26 that are produced as a result of alternative spicing events.

Type: Primary
Antigen: Cadherin 26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 81-180/852
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité