Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPB41L5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13719R-A555
BOSSBS-13719R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13719R-A555
Anti-EPB41L5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
FERM domains are roughly 150 amino acids in length and are found in a number of cytoskeletal-associated proteins such as Ezrin, Radixin, Moesin and 4.1 (erythrocyte membrane protein band 4.1), where they provide a link between cytoskeletal signals and membrane dynamics. EPB41L5 (erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5), also known as BE37 or YMO1, is a 733 amino acid cytoplasmic protein that contains one FERM domain, which it uses to bind CRB1 (crumbs homolog 1). EPB41L5 is a homolog of zebrafish 'mosaic eyes' (moe), and is widely expressed but found at highest levels in ovary, kidney and brain, and is known to colocalize with _-catenin. EPB41L5 may participate in tight junction positioning during the establishment of epithelial cell polarity, and exists as four alternatively spliced isoforms that are encoded by a gene located on human chromosome 2q14.2.

Type: Primary
Antigen: EPB41L5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 51-150/733
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité