Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM48A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13720R-A488
BOSSBS-13720R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13720R-A488
Anti-FAM48A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
FAM48A is a 779 amino acid protein that interacts with p38 MAP kinase. Specifically, FAM48A and p38 are required for downregulation of E-cadherin during gastrulation. In adult tissues, FAM48A is highly expressed in testis and moderately expressed in brain and pituitary gland. It is also expressed in several fetal tissues, including lung, brain, thymus and kidney. Expression of FAM48A has been shown to be downregulated in malignant prostate tissues. The gene encoding FAM48A maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes and comprises approximately 4% of the human genome. Key tumor suppressor genes on chromosome 13 include the breast cancer susceptibility gene, BRCA2, and the RB1 (retinoblastoma) gene.

Type: Primary
Antigen: FAM48A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 21-120/779
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité