Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDHF14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13721R-CY7
BOSSBS-13721R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13721R-CY7
Anti-CDHF14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The cadherins represent a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell to cell binding that is critical for the maintenance of structure and morphogenesis. Cadherins contain a large extracellular domain at the N-terminus, which is characterized by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. The relatively short C-terminal intracellular domain interacts with a variety of cytoplasmic proteins, including beta-catenin, to regulate cadherin function. The cadherin superfamily includes cadherins, protocadherins, desmogleins and desmocollins. FAT4 (FAT tumor suppressor homolog 4), also known as FAT-J, CDHF14 or CDHR11, is a 4,981 amino acid single-pass type I membrane protein that belongs to the protocadherin subfamily of cadherins and localizes to the primary cilia of kidney. Widely expressed, FAT4 contains thirty-four cadherin domains, six EGF-like domains and two laminin G-like domains. FAT4 may function in the regulation of planar cell polarity.

Type: Primary
Antigen: CDHF14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 4351-4450/4981
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité