Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Protocadherin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13723R-HRP
BOSSBS-13723R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-13723R-HRP
Anti-Protocadherin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDH10 (protocadherin 10), also known as PCDH19 or OL-PCDH, is a 1,040 amino acid single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains and one transmembrane domain. Expressed at moderate levels in brain, ovary and testis and present at lower levels in all other tissues, PCDH10 functions as a calcium-dependent cell-adhesion protein that may function as a tumor suppressor. When underexpressed, PCDH10 is associated with the progression of various carcinomas, including gastric cancer.

Type: Primary
Antigen: Protocadherin 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 21-120/1040
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité