Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHB10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13725R-CY7
BOSSBS-13725R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13725R-CY7
Anti-PCDHB10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated a, b and g, all of which contain multiple tandemly-arranged genes. PCDHB10 (protocadherin b10), also known as PCHB10 or PCDH-b10, is an 800 amino acid protein that is one of 16 proteins in the protocadherin b cluster. Unlike the a and g gene clusters, whose genes are spliced to downstream constant-region exons during transcription, members of the b cluster (such as PCDHB10) do not use constant-region exons to produce mRNAs. As a result, each protocadherin b gene encodes the transmembrane, extracellular and short cytoplasmic domains of the protein. Localized to the cell membrane, PCDHB10 is a single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains.

Type: Primary
Antigen: PCDHB10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 351-450/800
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité