Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13726R-CY7
BOSSBS-13726R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13726R-CY7
Anti-PCDHB6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDHB6 (Protocadherin beta-6) is a 794 amino acid single pass transmembrane protein that is one of 16 proteins in the protocadherin beta cluster. Unlike the alpha and gamma gene clusters whose genes are spliced to downstream constant region exons during transcription, members of the beta cluster (such as PCDHB6) do not use constant-region exons to produce mRNAs. As a result, each protocadherin beta gene encodes the transmembrane, extracellular and short cytoplasmic domains of the protein. PCDHB6 is likely a calcium-dependent cell adhesion protein that is involved in the maintenance of neural connections in the brain. Unlike most protocadherin-beta proteins, PCDHB6 has not one but two PXXP motifs within its cytoplasmic domain, suggesting a role in signal transduction cascade events.

Type: Primary
Antigen: PCDHB6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 21-120/794
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité