Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDHB14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13727R-CY5
BOSSBS-13727R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13727R-CY5
Anti-PCDHB14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDHB14 (Protocadherin beta 14) is a 798 amino acid protein that is one of 16 proteins in the protocadherin beta cluster. Unlike the alpha and gamma gene clusters whos genes are spliced to downstream constant region exons during transcription, members of the beta cluster (such as PCDHB14) do not use constant-region exons to produce mRNAs. As a result, each protocadherin beta gene encodes the transmembrane, extracellular and short cytoplasmic domains of the protein. Localized to the cell membrane, PCDHB14 is a single-pass type I membrane protein that contains six cadherin domains.

Type: Primary
Antigen: PCDHB14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 551-650/798
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité