Anti-PCDHGA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13728R-A680
BOSSBS-13728R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13728R-A680
Anti-PCDHGA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
PCDHGA6 is a potential calcium-dependent cell-adhesion protein. It may be involved in the establishment and maintenance of specific neuronal connections in the brain.
Type: Primary
Antigen: PCDHGA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-650/932
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité