Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMD9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1372R-HRP
BOSSBS-1372R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1372R-HRP
Anti-PSMD9 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
The 26S proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered structure composed of 2 complexes, a 20S core and a 19S regulator. The 20S core is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. The 19S regulator is composed of a base, which contains 6 ATPase subunits and 2 non-ATPase subunits, and a lid, which contains up to 10 non-ATPase subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. PSMD9 is a non-ATPase subunit of the 19S regulator.

Type: Primary
Antigen: PSMD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 65-150/223
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité