Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH21 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13731R-HRP
BOSSBS-13731R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13731R-HRP
Anti-PCDH21 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Protocadherins are a large family of cadherin-like cell adhesion proteins that are involved in the establishment and maintenance of neuronal connections in the brain. There are three protocadherin gene clusters, designated alpha, beta and gamma, all of which contain multiple tandemly arranged genes. PCDH21 (protocadherin 21), also known as PRCAD, is an 859 amino acid single-pass membrane protein that localizes to the outer segments of photoreceptor cells and contains six cadherin domains. Existing as multiple alternatively spliced isoforms, PCDH21 functions as a calcium-dependent cell adhesion protein that is thought to be required for the structural integrity of photoreceptor cells and may be involved in the formation and maintenance of neuronal networks.

Type: Primary
Antigen: PCDH21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 601-700/859
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité