Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHROOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13735R-CY5
BOSSBS-13735R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13735R-CY5
Anti-SHROOM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SHROOM1 is an 852 amino acid protein that contains one ASD1 domain and one ASD2 domain. Localized to both the cytoplasm and the cytoskeleton, SHROOM1 interacts with Actin and is thought to be involved in microtubule assembly during cell elongation, possibly playing a role in the development of the nervous system. Multiple isoforms of SHROOM1 exist due to alternative splicing events. The gene encoding SHROOM1 maps to human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Type: Primary
Antigen: SHROOM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 121-220/852
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité