Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13737R
BOSSBS-13737REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13737R
Anti-MPP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The MAGUK (membrane-associated guanylate kinase homologs) family of proteins contain multiple protein-binding domains and are involved in cell junction organization, tumor suppression, and signaling. The MAGUK family is divided into four subfamilies: DLG-like, ZO1-like, p55-like and LIN2-like. MPP7 (MAGUK p55 subfamily member 7), also known as palmitoylated membrane protein 7, is a 576 amino acid protein that belongs to the MAGUK family and assists in the assembly of protein complexes. A peripheral membrane protein that exists as a heterodimer, MPP7 enhances tight junction formation and epithelial cell polarity. MPP7 contains one SH3 domain, a guanylate kinase-like domain, two L27 domains and a single PDZ (DHR) domain. The gene encoding MPP7 maps to human chromosome 10p11.23

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MPP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité