Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-URP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13738R-FITC
BOSSBS-13738R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13738R-FITC
Anti-URP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Kindlin-3 is a 667 amino acid protein that localizes to both the cell membrane and the cytoplasm and contains one PH domain and one FERM domain. Expressed at high levels in lymph node tissue and at lower levels in spleen, thymus, stomach, placenta, lung, testis and small intestine, Kindlin-3 is thought to be involved in cell adhesion events and may play a role in apoptosis. Kindlin-3 is overexpressed in B-cell malignancies, suggesting that, via its ability to affect cell adhesion, Kindlin-3 may participate in tumor transformation and metastasis. Two isforms of Kindlin-3, designated short and long, exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: URP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 401-500/667
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité