Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13739R-A350
BOSSBS-13739R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13739R-A350
Anti-Claudin 10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The claudin superfamily consists of many structurally related proteins in humans. These proteins are important structural and functional components of tight junctions in paracellular transport. Claudins are located in both epithelial and endothelial cells in all tight junction-bearing tissues. Three classes of proteins are known to localize to tight junctions, including the claudins, Occludin and junction adhesion molecules. Claudins, which consist of four transmembrane domains and two extracellular loops, make up tight junction strands. Claudin expression is often highly restricted to specfic regions of different tissues and may have an important role in transcellular transport through tight junctions. Claudin-10 is a 228 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the claudin family and plays an important role in cell-adhesion activity and tight junction-specific events.

Type: Primary
Antigen: Claudin 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 151-228/228
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité