Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lipocalin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1373R-A488
BOSSBS-1373R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1373R-A488
Anti-Lipocalin 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Iron-trafficking protein involved in multiple processes such as apoptosis, innate immunity and renal development. Binds iron through association with 2,5-dihydroxybenzoic acid (2,5-DHBA), a siderophore that shares structural similarities with bacterial enterobactin, and delivers or removes iron from the cell, depending on the context. Iron-bound form (holo-24p3) is internalized following binding to the SLC22A17 (24p3R) receptor, leading to release of iron and subsequent increase of intracellular iron concentration. In contrast, association of the iron-free form (apo-24p3) with the SLC22A17 (24p3R) receptor is followed by association with an intracellular siderophore, iron chelation and iron transfer to the extracellular medium, thereby reducing intracellular iron concentration. Involved in apoptosis due to interleukin-3 (IL3) deprivation: iron-loaded form increases intracellular iron concentration without promoting apoptosis, while iron-free form decreases intracellular iron levels, inducing expression of the proapoptotic protein BCL2L11/BIM, resulting in apoptosis. Involved in innate immunity, possibly by sequestrating iron, leading to limit bacterial growth.

Type: Primary
Antigen: Lipocalin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 101-198/198
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité