Anti-CD99L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-13742R-CY5
BOSSBS-13742R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13742R-CY5
Anti-CD99L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Plays a role in a late step of leukocyte extravasation helping cells to overcome the endothelial basement membrane. Acts at the same site as, but independently of, PECAM1 (By similarity). Homophilic adhesion molecule, but these interactions may not be required for cell aggregation (By similarity).
Type: Primary
Antigen: CD99L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 81-187/262
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité