Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD99L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13742R-CY7
BOSSBS-13742R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13742R-CY7
Anti-CD99L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Plays a role in a late step of leukocyte extravasation helping cells to overcome the endothelial basement membrane. Acts at the same site as, but independently of, PECAM1 (By similarity). Homophilic adhesion molecule, but these interactions may not be required for cell aggregation (By similarity).

Type: Primary
Antigen: CD99L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 81-187/262
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité