Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNA3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13743R-HRP
BOSSBS-13743R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13743R-HRP
Anti-CTNNA3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The catenins are ubiquitously expressed, cytoplasmic proteins that associate with E-cadherin at cellular junctions. Catenin/cadherin complexes play an important role in mediating cellular adhesion. alpha T-catenin, also referred to as VR22, is a 895-amino acid protein that is most abundantally expressed in cardiomyocytes and in the peritubular myoid cells of the testis. alpha T-catenin binds to alpha E-catenin as well as to beta-catenin, and it functions to inhibit Wnt signaling. CTNNA3, the gene that encodes for alpha-T-catenin, is located on chromosome 10, and mutations in this gene show a strong correlation to late-onset Alzheimer's disease (LOAD) as well as to dilated cardiomyopathy.

Type: Primary
Antigen: CTNNA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 131-230/895
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité