Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Desmoglein 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13744R
BOSSBS-13744REA 637 EUR InStock
BOSSBS-13744R
Anti-Desmoglein 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Desmoglein proteins are cadherin-type cell adhesion molecules. Desmoglein 4 (dsg4) shares 41% identity with human desmoglein 1, 37% with human desmoglein 2 and 50% with human desmoglein 3. A type I membrane protein of the cadherin protein family, dsg4 is expressed in salivary gland, suprabasal epidermis, hair follicle, testis, prostate and skin. In the hair follicle, dsg4 is an important mediator of keratinocyte cell adhesion and coordinates the transition from proliferation to differentiation. The human DSG4 gene is composed of 16 exons spanning approximately 37 kb of 18q12 and is situated between DSG1 and DSG3.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Desmoglein 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité