Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13746R-CY7
BOSSBS-13746R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13746R-CY7
Anti-Claudin 23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The claudin superfamily consists of structurally related proteins that are important structural and functional components of tight junctions. Claudin-23, also known as CLDN23 or CLDNL, is a 292 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to cell junctions and belongs to the claudin family. Expressed in stomach and placenta, as well as in germinal center B-cells, claudin-23 is thought to exhibit calcium-dependent cell-adhesion activity through which it plays an essential role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space. Human claudin-23 shares 80% sequence similarity with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species. Overexpression of claudin-23 is associated with colon tumors, implicating claudin-23 as a possible metastasis factor.

Type: Primary
Antigen: Claudin 23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 25-81/292
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité