Anti-Claudin 20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-13748R-CY3
BOSSBS-13748R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13748R-CY3
Anti-Claudin 20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space, through calcium-independent cell-adhesion activity.
Type: Primary
Antigen: Claudin 20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 41-140/219
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité