Anti-Claudin 19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-13749R-A488
BOSSBS-13749R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13749R-A488
Anti-Claudin 19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space, through calcium-independent cell-adhesion activity.
Type: Primary
Antigen: Claudin 19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 21-120/224
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité