Anti-Claudin 17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-13751R-A555
BOSSBS-13751R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13751R-A555
Anti-Claudin 17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space, through calcium-independent cell-adhesion activity.
Type: Primary
Antigen: Claudin 17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 29-81/224
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité