Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13752R
BOSSBS-13752REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13752R
Anti-Claudin 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tight junctions mediate the regulation of the paracellular pathway between epithelial and endothelial cells. They form close connections to eliminate the extracellular space and regulate the flow of solutes between cells. The human gene PCLN-1 (paracellin-1) is related to the claudin family of integral membrane proteins, which localize to tight junctions. PCLN-1 contains four transmembrane domains and intracellular amino and carboxy termini, characteristic of the other claudin family members, and is detected only at the tight junctions of kidney tissue. PCLN-1 forms an intercellular pore and controls the resorption of magnesium and calcium in the thick ascending limb of Henle (TAL). Mutations in PCLN-1 cause renal magnesium wasting, which may contribute to a rare autosomal recessive disease, renal hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Claudin 16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité