Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13752R-A350
BOSSBS-13752R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13752R-A350
Anti-Claudin 16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space, through calcium-independent cell-adhesion activity. Involved in paracellular magnesium reabsorption. Required for a selective paracellular conductance. May form, alone or in partnership with other constituents, an intercellular pore permitting paracellular passage of magnesium and calcium ions down their electrochemical gradients. Alternatively, it could be a sensor of magnesium concentration that could alter paracellular permeability mediated by other factors.

Type: Primary
Antigen: Claudin 16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 95-150/305
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité