Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13754R
BOSSBS-13754REA 698 EUR InStock
BOSSBS-13754R
Anti-Claudin 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The claudin superfamily consists of many structurally related proteins that are important structural and functional components of tight junctions. Claudin-12, also known as CLDN12, is a 244 amino acid multi-pass membrane protein that is expressed in the brain, duodenum, jejunum, ileum, and colon. Claudin-12 localizes to cell junctions and may be involved in tight junction integrity by regulating hyperammonemia. Ammonia can alter brain capillary endothelial cell gene expression and transporter function. Claudin-12 is upregulated in enterocytes through vitamin D receptors which strongly suggest that claudin-12 forms paracellular Ca(2+) channels in intestinal epithelia and may be critical for vitamin D-dependent calcium homeostasis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Claudin 12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité