Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ghrelin 28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1375R-A555
BOSSBS-1375R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1375R-A555
Anti-Ghrelin 28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Ghrelin is an endogenous ligand for the growth hormone secretagogue receptor and is involved in regulating growth hormone release. Ghrelin is derived from a preprohormone called preproghrelin, which also generates a second peptide called obestatin. Obestatin is an endogenous ligand for the orphan G protein-coupled receptor GPR39 and is involved in satiety and decreased food intake. Also known as Appetite regulating hormone; GHRL; Growth hormone releasing peptide; Growth hormone secretagogue; M46 protein; Motilin related peptide; MTLRP; Obestatin; Obestatin preprohormone; PRO1066; UNQ524. Sequence notes: Gly-Ser-Ser-Phe-Leu-Ser-Pro- Glu-His-Gln-Lys-Ala-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu- Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro- Arg (mo, rat).

Type: Primary
Antigen: Ghrelin 28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 24-51/117
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité