Anti-Connexin-32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1376R-CY5.5
BOSSBS-1376R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1376R-CY5.5
Anti-Connexin-32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
One gap junction consists of a cluster of closely packed pairs of transmembrane channels, the connexons, through which materials of low MW diffuse from one cell to a neighboring cell.
Type: Primary
Antigen: Connexin-32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 201-283/283
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité