Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1380R-A680
BOSSBS-1380R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1380R-A680
Anti-GPR30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
G-protein coupled estrogen receptor that binds to 17-beta-estradiol (E2) with high affinity, leading to rapid and transient activation of numerous intracellular signaling pathways. Stimulates cAMP production, calcium mobilisation and tyrosine kinase Src inducing the release of heparin-bound epidermal growth factor (HB-EGF) and subsequent transactivation of the epidermal growth factor receptor (EGFR), activating downstream signaling pathways such as PI3K/Akt and ERK/MAPK. Mediates pleiotropic functions among others in the cardiovascular, endocrine, reproductive, immune and central nervous systems. Has a role in cardioprotection by reducing cardiac hypertrophy and perivascular fibrosis in a RAMP3-dependent manner. Regulates arterial blood pressure by stimulating vasodilation and reducing vascular smooth muscle and microvascular endothelial cell proliferation. Plays a role in blood glucose homeostasis contributing to the insulin secretion response by pancreatic beta cells. Triggers mitochondrial apoptosis during pachytene spermatocyte differentiation. Stimulates uterine epithelial cell proliferation. Enhances uterine contractility in response to oxytocin. Contributes to thymic atrophy by inducing apoptosis. Attenuates TNF-mediated endothelial expression of leukocyte adhesion molecules. Promotes neuritogenesis in developing hippocampal neurons. Plays a role in acute neuroprotection against NMDA-induced excitotoxic neuronal death. Increases firing activity and intracellular calcium oscillations in luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) neurons. Inhibits early osteoblast proliferation at growth plate during skeletal development. Inhibits mature adipocyte differentiation and lipid accumulation. Involved in the recruitment of beta-arrestin 2 ARRB2 at the plasma membrane in epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: GPR30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-375/375
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité