Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLUG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1382R-CY5.5
BOSSBS-1382R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1382R-CY5.5
Anti-SLUG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Transcriptional repressor that modulates both activator-dependent and basal transcription. Involved in the generation and migration of neural crest cells. Plays a role in mediating RAF1-induced transcriptional repression of the TJ protein, occludin (OCLN) and subsequent oncogenic transformation of epithelial cells (By similarity). Represses BRCA2 expression by binding to its E2-box-containing silencer and recruiting CTBP1 and HDAC1 in breast cells. In epidermal keratinocytes, binds to the E-box in ITGA3 promoter and represses its transcription. Involved in the regulation of ITGB1 and ITGB4 expression and cell adhesion and proliferation in epidermal keratinocytes. Binds to E-box2 domain of BSG and activates its expression during TGFB1-induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) in hepatocytes. Represses E-Cadherin/CDH1 transcription via E-box elements. Involved in osteoblast maturation. Binds to RUNX2 and SOC9 promoters and may act as a positive and negative transcription regulator, respectively, in osteoblasts. Binds to CXCL12 promoter via E-box regions in mesenchymal stem cells and osteoblasts. Plays an essential role in TWIST1-induced EMT and its ability to promote invasion and metastasis.

Type: Primary
Antigen: SLUG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 5-120/268
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité