Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD13/APN/ANPEN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1383R-CY3
BOSSBS-1383R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1383R-CY3
Anti-CD13/APN/ANPEN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Broad specificity aminopeptidase. Plays a role in the final digestion of peptides generated from hydrolysis of proteins by gastric and pancreatic proteases. May play a critical role in the pathogenesis of cholesterol gallstone disease. May be involved in the metabolism of regulatory peptides of diverse cell types, responsible for the processing of peptide hormones, such as angiotensin III and IV, neuropeptides, and chemokines. Found to cleave antigen peptides bound to major histocompatibility complex class II molecules of presenting cells and to degrade neurotransmitters at synaptic junctions. Is also implicated as a regulator of IL-8 bioavailability in the endometrium, and therefore may contribute to the regulation of angiogenesis. Is used as a marker for acute myeloid leukemia and plays a role in tumor invasion. In case of human coronavirus 229E (HCoV-229E) infection, serves as receptor for HCoV-229E spike glycoprotein. Mediates as well human cytomegalovirus (HCMV) infection.

Type: Primary
Antigen: CD13/APN/ANPEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 344-444/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité