Anti-CEP70 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13860R-A680
BOSSBS-13860R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13860R-A680
Anti-CEP70 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
Type: Primary
Antigen: CEP70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/597
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité