Anti-Cyclin G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1389R-CY5.5
BOSSBS-1389R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1389R-CY5.5
Anti-Cyclin G Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May play a role in growth regulation. Is associated with G2/M phase arrest in response to DNA damage. May be an intermediate by which p53 mediates its role as an inhibitor of cellular proliferation (By similarity).
Type: Primary
Antigen: Cyclin G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 181-295/295
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité