Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHMP2A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13913R-A750
BOSSBS-13913R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13913R-A750
Anti-CHMP2A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Probable core component of the endosomal sorting required for transport complex III (ESCRT-III) which is involved in multivesicular bodies (MVBs) formation and sorting of endosomal cargo proteins into MVBs. MVBs contain intraluminal vesicles (ILVs) that are generated by invagination and scission from the limiting membrane of the endosome and mostly are delivered to lysosomes enabling degradation of membrane proteins, such as stimulated growth factor receptors, lysosomal enzymes and lipids. The MVB pathway appears to require the sequential function of ESCRT-O, -I,-II and -III complexes. ESCRT-III proteins mostly dissociate from the invaginating membrane before the ILV is released. The ESCRT machinery also functions in topologically equivalent membrane fission events, such as the terminal stages of cytokinesis and the budding of enveloped viruses (HIV-1 and other lentiviruses). ESCRT-III proteins are believed to mediate the necessary vesicle extrusion and/or membrane fission activities, possibly in conjunction with the AAA ATPase VPS4. Involved in HIV-1 p6- and p9-dependent virus release.

Type: Primary
Antigen: CHMP2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/222
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité