Anti-CISD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13959R-A750
BOSSBS-13959R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13959R-A750
Anti-CISD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a key role in regulating maximal capacity for electron transport and oxidative phosphorylation (By similarity). May be involved in Fe-S cluster shuttling and/or in redox reactions.
Type: Primary
Antigen: CISD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-108/108
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité