Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1401R-CY5
BOSSBS-1401R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1401R-CY5
Anti-SRF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SRF is a transcription factor that binds to the serum response element (SRE), a short sequence of dyad symmetry located 300 bp to the 5' of the site of transcription initiation of some genes (such as FOS). Required for cardiac differentiation and maturation.

Type: Primary
Antigen: SRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 101-250/508
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité