Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SREBP-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1402R-A750
BOSSBS-1402R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1402R-A750
Anti-SREBP-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcriptional activator required for lipid homeostasis. Regulates transcription of the LDL receptor gene as well as the fatty acid and to a lesser degree the cholesterol synthesis pathway. Binds to the sterol regulatory element 1 (SRE-1) (5'-ATCACCCCAC-3'). Has dual sequence specificity binding to both an E-box motif (5'-ATCACGTGA-3') and to SRE-1 (5'-ATCACCCCAC-3'). Isoform SREBP-1A is much more active than isoform SREBP-1C in stimulating transcription from SRE-1-containing promoters. [SUBUNIT] Forms a tight complex with SCAP in the ER membrane. Efficient DNA binding of the soluble transcription factor fragment requires dimerization with another bHLH protein. Interacts with LMNA. [SUBCELLULAR LOCATION] Endoplasmic reticulum membrane; Multi-pass membrane protein. Golgi apparatus membrane; Multi-pass membrane protein. Cytoplasmic vesicle, COPII-coated vesicle membrane; Multi-pass membrane protein. Note=Moves from the endoplasmic reticulum to the Golgi in the absence of sterols. [SUBCELLULAR LOCATION] Processed sterol regulatory element-binding protein 1: Nucleus. Belongs to the SREBP family.

Type: Primary
Antigen: SREBP-1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-450/1147
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité