Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERCC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-14082R-A680
BOSSBS-14082R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-14082R-A680
Anti-ERCC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Essential factor involved in transcription-coupled nucleotide excision repair which allows RNA polymerase II-blocking lesions to be rapidly removed from the transcribed strand of active genes. Upon DNA-binding, it locally modifies DNA conformation by wrapping the DNA around itself, thereby modifying the interface between stalled RNA polymerase II and DNA. It is required for transcription-coupled repair complex formation. It recruits the CSA complex (DCX(ERCC8) complex), nucleotide excision repair proteins and EP300 to the at sites of RNA polymerase II-blocking lesions.

Type: Primary
Antigen: ERCC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/1493
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité