Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TERT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1411R-A647
BOSSBS-1411R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1411R-A647
Anti-TERT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Telomerase is a ribonucleoprotein enzyme essential for the replication of chromosome termini in most eukaryotes. Active in progenitor and cancer cells. Inactive, or very low activity, in normal somatic cells. Catalytic component of the teleromerase holoenzyme complex whose main activity is the elongation of telomeres by acting as a reverse transcriptase that adds simple sequence repeats to chromosome ends by copying a template sequence within the RNA component of the enzyme. catalyses the RNA-dependent extension of 3'-chromosomal termini with the 6-nucleotide telomeric repeat unit, 5'-TTAGGG-3'. The catalytic cycle involves primer binding, primer extension and release of product once the template boundary has been reached or nascent product translocation followed by further extension. More active on substrates containing 2 or 3 telomeric repeats. Telomerase activity is regulated by a number of factors including telomerase complex-associated proteins, chaperones and polypeptide modifiers. Modulates Wnt signaling. Plays important roles in aging and antiapoptosis.

Type: Primary
Antigen: TERT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 601-750/1132
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité