Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1417R-FITC
BOSSBS-1417R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1417R-FITC
Anti-NFAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Plays a role in the inducible expression of cytokine genes in T-cells, especially in the induction of the IL-2 or IL-4 gene transcription. Also controls gene expression in embryonic cardiac cells. Could regulate not only the activation and proliferation but also the differentiation and programmed death of T-lymphocytes as well as lymphoid and non-lymphoid cells.

Type: Primary
Antigen: NFAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 601-716/716
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité