Anti-DALRD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-14192R-A680
BOSSBS-14192R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-14192R-A680
Anti-DALRD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
arginine-tRNA ligase activity
Type: Primary
Antigen: DALRD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 352-450/543
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité