Anti-DAND5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-14193R-A680
BOSSBS-14193R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-14193R-A680
Anti-DAND5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Seems to play a role in the correct specification of the left-right axis. May antagonize NODAL and BMP4 signaling. Cystine knot-containing proteins play important roles during development, organogenesis, tissue growth and differentiation (By similarity).
Type: Primary
Antigen: DAND5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-189/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité