Anti-MC1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1419R-CY3
BOSSBS-1419R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1419R-CY3
Anti-MC1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for MSH (alpha, beta and gamma) and ACTH. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase.
Type: Primary
Antigen: MC1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 271-317/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité