Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MC1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1419R-CY5.5
BOSSBS-1419R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1419R-CY5.5
Anti-MC1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Receptor for MSH (alpha, beta and gamma) and ACTH. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase.

Type: Primary
Antigen: MC1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 271-317/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité