Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HP1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1421R
BOSSBS-1421REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1421R
Anti-HP1 gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HP1 gamma appears to be involved in transcriptional silencing in heterochromatin-like complexes. It recognizes and binds histone H3 tails methylated at 'Lys-9', leading to epigenetic repression. HP1 gamma may contribute to the association of the heterochromatin with the inner nuclear membrane through its interaction with lamin B receptor (LBR) and involved in the formation of functional kinetochore through interaction with MIS12 complex proteins.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HP1 gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité