Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPOR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1424R-A750
BOSSBS-1424R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1424R-A750
Anti-EPOR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor for erythropoietin. Mediates erythropoietin-induced erythroblast proliferation and differentiation. Upon EPO stimulation, EPOR dimerizes triggering the JAK2/STAT5 signaling cascade. In some cell types, can also activate STAT1 and STAT3. May also activate the LYN tyrosine kinase. Isoform EPOR-T acts as a dominant-negative receptor of EPOR-mediated signaling.

Type: Primary
Antigen: EPOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-450/508
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité