Anti-DEPDC1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-14278R-A750
BOSSBS-14278R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-14278R-A750
Anti-DEPDC1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GTPase activator activity.
Type: Primary
Antigen: DEPDC1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-529/529
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité