Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1427R-CY5
BOSSBS-1427R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1427R-CY5
Anti-IRAK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
IRAK or Interleukin-1 Receptor-associated Kinase 1, is one of two putative serine/threonine kinases that become associated with the interleukin-1 receptor (IL1R) upon stimulation. This protein is partially responsible for IL1-induced upregulation of the ubiquitous transcription factor NF-kappa B.
Type: Primary
Antigen: IRAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 21-150/625
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité